5-(2-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC510093-5GEA 1630 EUR
APOSPC510093-5G
5-(2-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
5-(2-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Kaava: C₁₂H₈FNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 887973-67-3