6-(Trifluoromethyl)-1H-indazole

Toimittaja: Apollo Scientific

Varoitus

APOSPC51050-1GEA 106 EUR
APOSPC51050-1G
6-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
6-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Kaava: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,1300 g/mol
Sulamispiste: 119…120 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08690097
CAS-numero: 954239-22-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR