2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC51081-5GEA 812 EUR
APOSPC51081-5G APOSPC51081-1G APOSPC51081-250MG
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Kaava: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 198,00 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18384828
CAS-numero: 71701-93-4