3-Amino-5-fluoropyridine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC5151-1GEA 14.8 EUR
APOSPC5151-1G APOSPC5151-5G APOSPC5151-25G
3-Amino-5-fluoropyridine 97%
3-Amino-5-fluoropyridine
Kaava: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Sulamispiste: 85…89 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00234073
CAS-numero: 210169-05-4