3',5'-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC520513-5GEA 352 EUR
APOSPC520513-5G
3',5'-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
3',5'-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Kaava: C₁₀H₉F₃O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01319988
CAS-numero: 132719-10-9