4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC520587-5GEA 294 EUR
APOSPC520587-5G APOSPC520587-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Kaava: C₈H₆BrF₃O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09907950
CAS-numero: 853771-88-7