5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC52118-25GEA 184 EUR
APOSPC52118-25G APOSPC52118-1G APOSPC52118-5G
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Kaava: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,9989 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09842439
CAS-numero: 473416-91-0