4-Fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC5223-1GEA 148 EUR
APOSPC5223-1G
4-Fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Kaava: C₇H₆ClFO₂S
Kiehumispiste: 77…79 °C/0,1mmHg
Sulamispiste: 35…40 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01365818
CAS-numero: 629672-19-1
UN: 3261
ADR: 8,II