4-Fluoro-3-methylbenzenesulphonamide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC5224-1GEA 46.9 EUR
APOSPC5224-1G
4-Fluoro-3-methylbenzenesulphonamide 98%
4-Fluoro-3-methylbenzenesulphonamide
Kaava: C₇H₈FNO₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01365826
CAS-numero: 379254-40-7