4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC5296-1GEA 26.4 EUR
APOSPC5296-1G APOSPC5296-5G
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Kaava: C₉H₇F₃N₂O₃
MW: 248,1600 g/mol
Sulamispiste: 123 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017994
CAS-numero: 393-12-4
UN: 3261
ADR: 8,III