3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC53021-5GEA 238 EUR
APOSPC53021-5G APOSPC53021-1G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Kaava: C₇H₃BrClFO
MW: 237,4500 g/mol
Sulamispiste: 92…93 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11111905
CAS-numero: 886615-30-1