5-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC53108-1GEA 98 EUR
APOSPC53108-1G APOSPC53108-5G
5-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile
5-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Kaava: C₇H₄FNO
MW: 137,1100 g/mol
Sulamispiste: 121…126 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11846513
CAS-numero: 91407-41-9