1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC53215-25GEA 61.5 EUR
APOSPC53215-25G APOSPC53215-100G APOSPC53215-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Kaava: C₇H₃BrF₄O
MW: 259,00 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06657548
CAS-numero: 168971-68-4