4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC53378-5GEA 373 EUR
APOSPC53378-5G APOSPC53378-1G APOSPC53378-10G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Kaava: C₇H₃BrFNO₃
MW: 248,0060 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10758067
CAS-numero: 679839-39-5