4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC53402-5GEA 121 EUR
APOSPC53402-5G APOSPC53402-1G APOSPC53402-25G
4,5-Difluoro-o-toluidine 95%
4,5-Difluoro-o-toluidine
Kaava: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Sulamispiste: 56…58 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08062378
CAS-numero: 875664-57-6