4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, Technical Grade
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC53433-1KGEA 80.5 EUR
APOSPC53433-1KG APOSPC53433-100G APOSPC53433-500G
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride, Technical Grade
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride
Kaava: C₇H₃ClF₃I
MW: 306,45 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00001037
CAS-numero: 672-57-1
UN: 3265
ADR: 8,II