2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vaara
APOSPC5383-250MGEA 13.3 EUR
APOSPC5383-5G APOSPC5383-250MG APOSPC5383-1G
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,04
Kiehumispiste: 64…72 °C/0,07mmHg
Sulamispiste: 20…23 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03094283
CAS-numero: 2003-10-3
UN: 3261
ADR: 8,III