2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC5457-25GEA 0 EUR
APOSPC5457-25G APOSPC5457-1G APOSPC5457-5G
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Kaava: C₆H₄F₄N₂
MW: 180,10 g/mol
Sulamispiste: 64…68 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10699117
CAS-numero: 852062-17-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III