4-Fluoro-2-iodobenzonitrile 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC5485-25GEA 269 EUR
APOSPC5485-25G APOSPC5485-1G APOSPC5485-5G
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile 97%
4-Fluoro-2-iodobenzonitrile
Kaava: C₇H₃FIN
MW: 247,0100 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09998181
CAS-numero: 1031929-20-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III