4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC5620-5GEA 45.5 EUR
APOSPC5620-10G APOSPC5620-5G APOSPC5620-1G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Kaava: C₅H₂F₄N₂
MW: 166,08 g/mol
Sulamispiste: 84…87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010855
CAS-numero: 1682-20-8