3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC5637-50GEA 0 EUR
APOSPC5637-50G APOSPC5637-10G
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride 97%
3-Amino-4-methoxyphenylsulphonyl fluoride
Kaava: C₇H₈FNO₃S
MW: 205,2100 g/mol
Sulamispiste: 60…63 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007417
CAS-numero: 498-74-8
EINECS: 207-870-2
UN: 3261
ADR: 8,II