α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC5721-5GEA 41 EUR
APOSPC5721-5G APOSPC5721-1G APOSPC5721-25G
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene
Kaava: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92
Kiehumispiste: 112…114 °C/8mmHg
Sulamispiste: 42…44 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11847179
CAS-numero: 127425-73-4
UN: 1759
ADR: 8,III