2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC5799-1GEA 51.3 EUR
APOSPC5799-1G APOSPC5799-5G APOSPC5799-10G
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,04 g/mol
Kiehumispiste: 52 °C/0,03mmHg
Sulamispiste: 24…32 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094304
CAS-numero: 54109-16-9
UN: 3261
ADR: 8,III