2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene 99%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSPC5810-25GEA 70.2 EUR
APOSPC5810-25G APOSPC5810-5G APOSPC5810-100G
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene 99%
2,3,4,5,6-Pentafluorostyrene
Kaava: C₈H₃F₅
MW: 194,1 g/mol
Kiehumispiste: 139…140 °C
Tiheys: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 34 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00000300
CAS-numero: 653-34-9
EINECS: 211-500-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR