2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
Varoitus
APOSPC5886-25GEA 81.6 EUR
APOSPC5886-25G APOSPC5886-100G APOSPC5886-5G
2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
2,6-Difluoro-4-iodoaniline
Kaava: C₆H₄F₂IN
Sulamispiste: 77…79 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07774189
CAS-numero: 141743-49-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III