2-Bromo-5-fluorobenzamide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC5927-1GEA 55.6 EUR
APOSPC5927-1G
2-Bromo-5-fluorobenzamide
2-Bromo-5-fluorobenzamide
Kaava: C₇H₅BrFNO
MW: 218,02 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094322
CAS-numero: 1006-34-4