Perfluori-ikosaani 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC6004-5GEA 433 EUR
APOSPC6004-5G APOSPC6004-1G
Perfluori-ikosaani 97%
Perfluori-ikosaani
Mass spectrometry standard.
Kaava: C₂₀F₄₂
MW: 1038,15 g/mol
Kiehumispiste: 320 °C
Sulamispiste: 162…165 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000438
CAS-numero: 37589-57-4
EINECS: 253-557-9