1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC6179-5GEA 65.9 EUR
APOSPC6179-5G APOSPC6179-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Kaava: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
MW: 481,55 g/mol
Kiehumispiste: 84…85 °C/17mmHg
Tiheys: 1,638 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042363
CAS-numero: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
UN: 2987
ADR: 8,II