3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC6191-5GEA 57.2 EUR
APOSPC6191-5G APOSPC6191-10G APOSPC6191-1G
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Kaava: C₇H₅FO₃
MW: 156,1112 g/mol
Sulamispiste: 214…215 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11846515
CAS-numero: 860296-12-4