N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC6227-5GEA 17.7 EUR
APOSPC6227-5G APOSPC6227-25G APOSPC6227-100G
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 98%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Kaava: C₈H₅F₆NO₄S₂
MW: 357,25 g/mol
Sulamispiste: 101…102 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000404
CAS-numero: 37595-74-7