1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC6449-5GEA 24.9 EUR
APOSPC6449-5G APOSPC6449-100G APOSPC6449-25G
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
1-Bromo-3,5-difluoro-4-iodobenzene
Kaava: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,8854 g/mol
Sulamispiste: 41…42 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01861126
CAS-numero: 160976-02-3