2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC6533-10GEA 41 EUR
APOSPC6533-10G APOSPC6533-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Kaava: C₇H₄Cl₂F₃NO
MW: 246,02 g/mol
Sulamispiste: 30…32 °C
Leimahduspiste: 113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00190128
CAS-numero: 99479-66-0