3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)pyrazole-4-carboxaldehyde
PC6717-25G PC6717-5G
APOSPC6717-25GEA 205 EUR
APOSPC6717-25G APOSPC6717-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Kaava: C₁₀H₇FN₂O
MW: 190.18 g/mol
Sulamispiste: 166…167 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01922131
CAS-numero: 306936-57-2