6-Fluoroquinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC6908-5GEA 85 EUR
APOSPC6908-5G APOSPC6908-1G
6-Fluoroquinoline
6-Fluoroquinoline
Kaava: C₉H₆FN
MW: 147,15 g/mol
Kiehumispiste: 124 °C/30mmHg
Tiheys: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01685512
CAS-numero: 396-30-5