3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC7083-1GEA 87.9 EUR
APOSPC7083-1G APOSPC7083-25G APOSPC7083-5G
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₃H₁₁BFNO₃
MW: 259,04 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09027207
CAS-numero: 874288-34-3