(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC7103-250MGEA 26.4 EUR
APOSPC7103-250MG APOSPC7103-1G
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Kaava: C₇H₆ClFO₂S
Sulamispiste: 39…41 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04117456
CAS-numero: 24974-72-9
UN: 3261
ADR: 8,II