3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC7176-5GEA 151 EUR
APOSPC7176-5G APOSPC7176-1G
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,9300 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09263608
CAS-numero: 304858-67-1