3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC7178-1GEA 148 EUR
APOSPC7178-1G APOSPC7178-25G APOSPC7178-5G
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
3-Cyano-1-propylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₀H₁₈BNO₂
MW: 195,07 g/mol
Kiehumispiste: 85 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD09953480
CAS-numero: 238088-16-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III