3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC7183-1GEA 157 EUR
APOSPC7183-1G
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₁BFNO₄
MW: 227,00 g/mol
Sulamispiste: 217…219 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08689535
CAS-numero: 874289-21-1