4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid 97+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC7214-25GEA 476 EUR
APOSPC7214-25G APOSPC7214-5G APOSPC7214-1G
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid 97+%
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Kaava: C₉H₅F₃O₃
MW: 218,13 g/mol
Sulamispiste: 177…179 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00052340
CAS-numero: 58808-59-6