4-Benzyloxy-2,3-difluorophenylboronic acid 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSPC7274-1GEA 65.9 EUR
APOSPC7274-1G
4-Benzyloxy-2,3-difluorophenylboronic acid 98%
4-Benzyloxy-2,3-difluorophenylboronic acid
Kaava: C₁₃H₁₁BF₂O₃
MW: 264,0325 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD07644469
CAS-numero: 156635-87-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR