2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC7323-1GEA 155 EUR
APOSPC7323-1G APOSPC7323-5G
2-Fluoro-6-methoxybenzamide
2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Kaava: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00277474
CAS-numero: 529512-81-0