2,2,2-Trifluoroethyl methyl ether 97%
Vaara
APOSPC7375-10GEA 198 EUR
APOSPC7375-10G APOSPC7375-25G
2,2,2-Trifluoroethyl methyl ether 97%
2,2,2-Trifluoroethyl methyl ether
Kaava: C₃H₅F₃O
MW: 114,07 g/mol
Kiehumispiste: 30 °C
Tiheys: 1,1661 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00236114
CAS-numero: 460-43-5
UN: 1993
ADR: 3,I