2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC7439KM-5GEA 27.8 EUR
APOSPC7439KM-5G APOSPC7439KM-25G APOSPC7439KM-100G
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Kaava: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283,04 g/mol
Sulamispiste: 48…55 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00052333
CAS-numero: 103962-10-3
UN: 3261
ADR: 8,III