4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC7439PT-100GEA 139 EUR
APOSPC7439PT-100G APOSPC7439PT-5G APOSPC7439PT-25G
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Kaava: C₇H₈ClF₃N₂O
MW: 228,60 g/mol
Sulamispiste: 230 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00053033
CAS-numero: 133115-72-7