4-Bromo-2-fluorobenzamide
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC7599-5GEA 190 EUR
APOSPC7599-5G APOSPC7599-1G
4-Bromo-2-fluorobenzamide
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Kaava: C₇H₅BrFNO
MW: 218,03 g/mol
Sulamispiste: 151…153 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094432
CAS-numero: 292621-45-5