3-Benzyloxy-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC7705-1GEA 139 EUR
APOSPC7705-1G APOSPC7705-5G
3-Benzyloxy-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₁₃H₁₁BBrFO₃
MW: 324,9400 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09475868
CAS-numero: 957035-10-8