7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC7721-1GEA 16.2 EUR
APOSPC7721-1G APOSPC7721-250MG
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Kaava: C₈H₅FN₂O
MW: 164,1400 g/mol
Sulamispiste: 240…242 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05664874
CAS-numero: 16499-57-3