(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC7747-5GEA 67.3 EUR
APOSPC7747-5G APOSPC7747-25G APOSPC7747-100G
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
Kaava: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,03 g/mol
Sulamispiste: 113…114 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094440
CAS-numero: 739336-26-6