4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC7756-250MGEA 70.2 EUR
APOSPC7756-250MG APOSPC7756-500MG APOSPC7756-1G
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Kaava: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,18 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00269411
CAS-numero: 243666-11-7